Learn More
Corning™ Gosselin™ Bolsas para mezcla de polietileno estériles
Descripción
- Con certificado de esterilización despegable
- Con tira de escritura blanca de 50 mm a lo largo de un borde largo
- Disponibles con filtro completo o lateral
- Disponible en una amplia gama de diferentes tamaños de packs/fundas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 3500 mL |
| Color | Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Idóneas para suspensión homogénea, muestreo de suspensión con pipetas, sector de productos lácteos |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Grosor (métrico) | 70 μm |
| N.° por paquete | Bolsas de 25 |
| Cantidad | Cartón de 500 |
| Longitud (métrico) | 510 mm |
| Anchura (métrico) | 380 mm |