Learn More
Microspec™ Asas de siembra de plástico esterilizadas con óxido de etileno Microspec™ (volumen de 5 μl), sobres MicroSeal
Descripción
- Hecho de poliestireno de alto impacto.
- Longitud completa para evitar la contaminación.
- Desechables
- Estéril, fabricación aséptica.
- Rigidez media
- Asas de cultivo (longitud: 200mm)
- Bordes lisos para evitar rasgar y mellar el agar
- Volumen: 5 μl
- Color: Azul
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Diameter (English) Inside | 0,10 in |
| Diameter (Metric) Inside | 2,5 mm |
| Longitud (imperial) | 7,87 in |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Poliestireno de alto impacto |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Azul |
| Tipo de producto | Asas de cultivo de plástico |
| Longitud del mango (imperial) | 7,87 in |
| Mostrar más |