Learn More
KARTELL Sterile Petri Dish
Código de producto. 10051001
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 320
Código de producto. 10051001
Marca: KARTELL 0036100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Sterile Petri Dish is a disposable planar, clear Petri dish designed for routine laboratory work.
  • Disposable planar, clear Petri dishes in PS.
  • Ventilated and radiation- sterilized.
  • Designed for routine lab work, bacteriological research.
  • CE Marked.
  • With aeration notches on the lid to prevent condensation formation.
  • Beta-ray sterilization
  • Designed for routine lab work, bacteriological research.
  • Gas exchange outside Petri dish is reduced thanks to the absence of notches.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Forma del fondo Plano
Color Clear
Desechables Single-use
Cuadriculado Not Gridded
Material Poliestireno
Forma Circular
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Tipo Petri Dish
Número de pocillos 1
Altura (métrico) 14 mm
Diámetro (métrico) 120 mm