Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Puntas dispensadoras de precisión estériles PD-Tip™ II para pipetas de repetición
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,5 ml
1 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
2,5 ml
25 ml
5 ml
50 ml
Envase:
100/paq.
25/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Descripción
- Reconocimiento automático por las pipetas BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S y HandyStep™ Electronic
- BIO-CERT™ estéril
- Las puntas BIO-CERT™ están libres de ADN, ARNasa, endotoxinas y ATP
- Los tamaños de 25 ml y 50 ml incluyen un adaptador
- Los adaptadores son esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
- Brand HandyStep™ S, HandyStep electronic™ , HandyStep™ touch/ S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distrarman™ y Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ Pro
- Ecos™ 5221
- RAININ AutoReps™ E, Rainin AutoReps™ S, Rainin AutoReps™ M
- Starlab RepeatOne™
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 0,5 ml |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de rendimiento/pureza |
| Declaraciones de limpieza | Libre de endotoxinas, ADN, ARNasa, ATP |
| Método de esterilización | Beta |
| Formato | En envase individual |
| Estilo de punta | Desplazamiento positivo |
| Mostrar más |