Learn More
WLD Tec™ Asa de siembra estéril
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
3 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Diameter (Metric) Inside | 5 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de producto | Asa de inoculación |
| Para utilizar con (equipo) | Uso en laboratorio e investigación |
| Cantidad | 10/paquete. |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en laboratorio e investigación |