Learn More
Kartell™ Sterile Graduated Conical Centrifuge Tube
Código de producto. p-8504031
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 mL
Graduaciones:
0,5 mL
2,5 ml
RCF máx.:
6200 RCF
9400 RCF
Tipo de empaquetado:
Embalaje a granel
Embalaje individual
envasados en bandeja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
paquete de 750
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones RCF máx. Tipo de empaquetado unitSize
16657363 15 ml 0,5 mL 6200 RCF Embalaje a granel paquete de 1000
16667363 15 ml 0,5 mL 6200 RCF Embalaje individual paquete de 750
12553347 50 mL 2,5 ml 9400 RCF envasados en bandeja paquete de 500
16677363 15 ml 0,5 mL 6200 RCF envasados en bandeja paquete de 750
12533347 50 mL 2,5 ml 9400 RCF Embalaje a granel paquete de 500
5 options
Código de producto. 16657363
Marca: Kartell™ 8400700
Increase sample recovery with a conical shaped tube that features a ribbed, easy to use cap. Kartell™ Sterile Graduated Conical Centrifuge Tube is made of high transparency polypropylene and has a large white marking area to increase traceability.
  • Resisten temperaturas extremas de – 80 °C a + 121 °C
  • Incluye un tapón de cierre hermético con rosca azul y borde acanalado para ofrecer una seguridad total y hacerlo fácil de abrir y cerrar
  • Fondo cónico para una recuperación óptima de las muestras
  • Las graduaciones son fáciles de leer y están preimpresas
  • Diseñado para la recogida o el transporte de muestras
  • Apirógeno y libre de endotoxinas
  • Los tubos están irradiados con radiación beta ionizante
Especificaciones
Color del tapón Azul
Diámetro (métrico) 17 mm
RCF máx. 6200 RCF
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CE/IVD
Tipo de tapón Cierre hermético
Color Transparente
Longitud (métrico) 121 mm
Material Polipropileno
Graduado
Incluye Zona de rotulación blanca
Tipo de empaquetado Embalaje a granel
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 15 ml
Graduaciones 0,5 mL
Forma Cónicos