Learn More
DWK Life Sciences Cierres para componentes estériles Wheaton™ CompletePAK™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Estéril
- Cápsula separable
Certifications
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Rojo |
| Material | Aluminio |
| Esterilidad | Estéril |
| N.º por caja | 230 |
| Línea de productos | Wheaton™ CompletePAK |
| Tipo de tapón | Sello plegable estéril |
| Tamaño del tapón | 13 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Vial de suero de 2 ml |
| Certificaciones/conformidad | USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI) |