Learn More
Microspec™ Frascos para muestras Cribbar estériles (volumen: 500 ml)
Código de producto. 15762155
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Azul
Blanco
Verde
Concentración:
18 mg/l cuando está lleno
Sin dosis
Aditivo:
EDTA
Tiosulfato sódico
Color:
Translúcido
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 84
Código de producto. Color del tapón Concentración Aditivo Color unitSize
15762155 Blanco Sin dosis Tiosulfato sódico Verde paquete de 84
15712155 Azul 18 mg/l cuando está lleno Tiosulfato sódico Translúcido paquete de 84
15722155 Blanco 18 mg/l cuando está lleno EDTA Translúcido paquete de 84
15732155 Verde 18 mg/l cuando está lleno EDTA Translúcido paquete de 84
15752155 Azul Sin dosis Tiosulfato sódico Translúcido paquete de 84
15772155 Blanco 18 mg/l cuando está lleno EDTA Verde paquete de 84
6 options
Código de producto. 15762155
Marca: Microspec™ Q6
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para el muestreo, pruebas de potabilidad, detección de bacterias patógenas
  • Para muestreo, pruebas de potabilidad, Legionella spp, especies patógenas e indicadoras
  • Frascos achaparrados que facilitan el muestreo sencillo desde puntos de drenaje bajos
  • Incorporan cuellos de diámetro ancho para facilitar el muestreo y el pipeteo
  • Los tapones son a prueba de manipulación
  • Estables en la mesa
  • Rectangulares para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento limitado
  • Frasco achaparrado para facilitar el muestreo
  • Cuellos anchos para facilitar el muestreo y el pipeteo
  • Cuello desplazado del centro para facilitar el muestreo de conexiones de salida cercanas
  • Incluye etiqueta para marcar
Especificaciones
ATCC®
Color del tapón Blanco
Tipo de tapón Rosca
Color Verde
Concentración Sin dosis
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Aditivo Tiosulfato sódico
Detecta Microorganismos
Formato Desechables
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Frascos para muestreo de microbiología con etiqueta
Esterilidad Estéril
Volumen de llenado 500 ml
Peso de llenado 538 g
Para utilizar con (aplicación) Muestreo
Manual/automatizado
Material Polipropileno
N.° por paquete 84
Cantidad 500 ml
Tipo de muestra Agua
Anchura (imperial) 2,76 in
Anchura (métrico) 70 mm
Altura (imperial) 4,92 in
Altura (métrico) 125 mm
Peso (imperial) 1,34 oz
Peso (métrico) 38 g