Learn More
Microspec™ Frascos para muestras Cribbar estériles (volumen: 500 ml)
Código de producto. 15732155
Click to view available options
Color del tapón:
Azul
Blanco
Verde
Concentración:
18 mg/l cuando está lleno
Sin dosis
Aditivo:
EDTA
Tiosulfato sódico
Color:
Translúcido
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 84
Código de producto. 15732155
Marca: Microspec™ Q3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para el muestreo, pruebas de potabilidad, detección de bacterias patógenas
  • Para muestreo, pruebas de potabilidad, Legionella spp, especies patógenas e indicadoras
  • Frascos achaparrados que facilitan el muestreo sencillo desde puntos de drenaje bajos
  • Incorporan cuellos de diámetro ancho para facilitar el muestreo y el pipeteo
  • Los tapones son a prueba de manipulación
  • Estables en la mesa
  • Rectangulares para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento limitado
  • Frasco achaparrado para facilitar el muestreo
  • Cuellos anchos para facilitar el muestreo y el pipeteo
  • Cuello desplazado del centro para facilitar el muestreo de conexiones de salida cercanas
  • Incluye etiqueta para marcar
Especificaciones
ATCC®
Color del tapón Verde
Tipo de tapón Rosca
Color Translúcido
Concentración 18 mg/l cuando está lleno
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Aditivo EDTA
Detecta Microorganismos
Formato Desechables
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Frascos para muestreo de microbiología con etiqueta
Esterilidad Estéril
Volumen de llenado 500 mL
Peso de llenado 538 g
Para utilizar con (aplicación) Muestreo
Manual/automatizado
Material Polipropileno
N.° por paquete 84
Cantidad 500 mL
Tipo de muestra Agua
Anchura (imperial) 2,76 in
Anchura (métrico) 70 mm
Altura (imperial) 4,92 in
Altura (métrico) 125 mm
Peso (imperial) 1,34 oz
Peso (métrico) 38 g