Learn More
Merck Millipore Bioindicador Sterikon™ plus
Para controlar la eficacia de la esterilización por vapor. Las ampollas de bioindicadores Sterikon™ plus contienen esporas de un organismo apatogénico que se destruye con suficiente esterilización en autoclave. Cuando se incuban las ampollas, la esterilización incompleta se indica por el crecimiento del organismo.
Marca: Merck Millipore 1102740002
Descripción
El sistema de bioindicador Sterikon™ plus se utiliza para controlar la eficacia de la esterilización por vapor a 121 °C durante 15 minutos. Consiste en una ampolla que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH y esporas de un organismo apatogénico, Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (esporulación optimizada).
- Las esporas están totalmente muertas después de 15 min. Cuando se calientan a 121 °C ± 0,5 °C (1 bar)
- A temperaturas más bajas o tiempos de exposición más bajos, las esporas pueden sobrevivir, al menos en parte
- Se coloca un número adecuado de ampollas en el autoclave junto con el lote que se va a esterilizar
- Las ampollas se incuban hasta 48 horas a 60 ± 2 °C
- Ningún crecimiento del organismo indica una esterilización adecuada; el crecimiento muestra una esterilización inadecuada