Learn More
Buerkle™ Bolsas de muestreo SteriBag™
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
150 mL
150 mL
450 ml
650 ml
650 mL
800 mL
1650 mL
1650 mL
Tipo de producto:
Bolsa de muestreo con zona de etiquetado
Bolsa de muestreo sin zona de etiquetado
Tamaño de la unidad:
250 PCS
500 PCS
paquete de 250
paquete de 500
Descripción
Las bolsas de muestreo esterilizadas SteriBag son ideales para muestras en aplicaciones de química, productos farmacéuticos, medicina, veterinaria y productos alimenticios. Las bolsas están fabricadas con polietileno y, por lo tanto, ofrecen una resistencia excepcional a desgarros y fugas.
- Esterilizadas
- Pueden etiquetarse
- A prueba de fugas
- Ahorre espacio
- Transparente
- Con un práctico cierre rasgable
- Probadas millones de veces
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 800 mL |
| Tipo de tapón | Cierre rasgable |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para muestras en química, farmacia, medicina, veterinaria y productos alimenticios |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| N.° por paquete | 500 |
| Permeabilidad | A prueba de fugas |
| Cantidad | 500/paq. |
| Dimensiones (L x An) | 305 x 114 mm |
| Mostrar más |