Learn More
Buerkle™ Bolsas de muestreo SteriBag™
BIOPHARMA
Código de producto. 10544021 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
150 mL
150 mL
450 ml
650 ml
650 mL
800 mL
1650 mL
1650 mL
Tipo de producto:
Bolsa de muestreo con zona de etiquetado
Bolsa de muestreo sin zona de etiquetado
Tamaño de la unidad:
250 PCS
500 PCS
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de producto unitSize
10544021 800 mL Bolsa de muestreo sin zona de etiquetado 500 PCS
10389720 60 ml Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
15306297 1650 mL Bolsa de muestreo sin zona de etiquetado paquete de 250
10135550 60 ml Bolsa de muestreo sin zona de etiquetado 500 PCS
10574021 150 mL Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
10607871 150 mL Bolsa de muestreo sin zona de etiquetado paquete de 500
10625951 450 ml Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
10490951 450 ml Bolsa de muestreo sin zona de etiquetado 500 PCS
10772141 650 ml Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
10658251 650 mL Bolsa de muestreo sin zona de etiquetado paquete de 500
10584021 800 mL Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
10724784 1650 mL Bolsa de muestreo con zona de etiquetado 250 PCS
12 options
Código de producto. 10544021
Marca: Buerkle™ 53440810
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con polietileno y extraordinariamente resistentes a desgarros y fugas. Las bolsas de muestreo Buerkle™ SteriBags™ están esterilizadas, tienen un cierre fácil de abrir y se pueden etiquetar.
Las bolsas de muestreo esterilizadas SteriBag son ideales para muestras en aplicaciones de química, productos farmacéuticos, medicina, veterinaria y productos alimenticios. Las bolsas están fabricadas con polietileno y, por lo tanto, ofrecen una resistencia excepcional a desgarros y fugas.
  • Esterilizadas
  • Pueden etiquetarse
  • A prueba de fugas
  • Ahorre espacio
  • Transparente
  • Con un práctico cierre rasgable
  • Probadas millones de veces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 800 mL
Tipo de tapón Cierre rasgable
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Ideales para muestras en química, farmacia, medicina, veterinaria y productos alimenticios
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Cantidad 500/paq.
Longitud (métrico) 305 mm
Anchura (métrico) 114 mm
Tipo de producto Bolsa de muestreo sin zona de etiquetado