Learn More
Buerkle™ Bolsas de muestreo SteriBag™
BIOPHARMA
Código de producto. 10490951 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
150 mL
150 mL
450 ml
650 ml
650 mL
800 mL
1650 mL
1650 mL
Tipo de producto:
Bolsa de muestreo con zona de etiquetado
Bolsa de muestreo sin zona de etiquetado
Tamaño de la unidad:
250 PCS
500 PCS
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 10490951
Marca: Buerkle™ 53440540
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con polietileno y extraordinariamente resistentes a desgarros y fugas. Las bolsas de muestreo Buerkle™ SteriBags™ están esterilizadas, tienen un cierre fácil de abrir y se pueden etiquetar.
Las bolsas de muestreo esterilizadas SteriBag son ideales para muestras en aplicaciones de química, productos farmacéuticos, medicina, veterinaria y productos alimenticios. Las bolsas están fabricadas con polietileno y, por lo tanto, ofrecen una resistencia excepcional a desgarros y fugas.
  • Esterilizadas
  • Pueden etiquetarse
  • A prueba de fugas
  • Ahorre espacio
  • Transparente
  • Con un práctico cierre rasgable
  • Probadas millones de veces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 450 ml
Tipo de tapón Cierre rasgable
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Ideales para muestras en química, farmacia, medicina, veterinaria y productos alimenticios
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
N.° por paquete 500
Permeabilidad A prueba de fugas
Cantidad 500/paq.
Dimensiones (L x An) 229 x 114 mm
Longitud (métrico) 229 mm
Anchura (métrico) 114 mm
Tipo de producto Bolsa de muestreo sin zona de etiquetado