Learn More
Synergy Healthcare™ Bolsas de cierre de sellado térmico SteriBags™
Descripción
- Conforme a BS 6257
- Fondo plegado doble para integridad adicional
- Abertura a lo largo de todo el ancho
- Para su uso en autoclaves y esterilizadores gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bolsa de esterilización con cierre de sellado térmico; código D |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con BS 6257; código D |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en autoclaves previos al vacío de carga porosa y en esterilizadores gamma |
| Material | Kraft Paper |
| Cantidad | 1000/paq. |
| Dimensiones (L x An) | 250 x 140mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 250 x 140 x 75 mm (Pr. x An. Al.) |
| Tipo de producto | Sterilization Pouch |
| Mostrar más |