Learn More
Buerkle™ Bolsas para muestras a prueba de manipulación SteriBag Premium
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Las muestras pueden verterse directamente en la bolsa para muestras estéril.
- El cierre a prueba de manipulación sella la bolsa de forma estanca y segura.
- Al intentar abrir de nuevo el cierre, la palabra STOP aparece claramente visible. Tanto la bolsa para muestras como el campo desprendible están etiquetados con un número de seguimiento único para una documentación y trazabilidad completas.
Las bolsas SteriBag Premium son adecuadas para muchas aplicaciones exigentes en los sectores alimentario, farmacéutico y médico, así como en salas limpias o el sector biotecnológico.
- Esterilizadas mediante rayos gamma (SAL 10-6)
- Con cierre a prueba de manipulación integrado para impedir la manipulación
- Identificación única a través del número de seguimiento
- Adecuadas para su uso con productos alimentarios
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 300 mL |
| Tipo de tapón | A prueba de manipulación |
| Color | Transparente |
| Desechables | Sí |
| Incluye | Número de seguimiento |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Sterile |
| N.° por paquete | 100 |
| Método de esterilización | Irradiado con radiación gamma |
| Dimensiones (L x An) | 200 x 145 mm |
| Mostrar más |