Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical StepSaver™ 70V6
Código de producto. 12171720 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
8 x 2 mL
8 x 5,1 mL
8 x 6 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
12171720 8 x 5,1 mL cada uno
12191710 8 x 6 mL cada uno
12151720 8 x 2 mL cada uno
3 options
Código de producto. 12171720
Marca: Thermo Scientific™ 79280
Reduzca al mínimo la pérdida de muestras con la función de carga y descarga rápida del rotor vertical Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6.
  • Rotor de titanio vertical
  • Capacidad: Disponible en 6 ml, 2 ml y 5,1 ml Quick-Seal
  • Velocidad/FCR máximas: 70 000 rpm/467 420 x g
  • Factor K: 8,7
  • Ángulo: 0°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor vertical de titanio Stepsaver 70V6
Material Titanio
Tipo Rotor vertical
Capacidad 8 x 5,1 mL
RCF máx. 467.420 x g
Vel. máx 70.000 rpm
Radio (métrico) 85,4 mm
Radio mín. (métrico) 72,1 mm
Factor K 8,7
Longitud máx. del tubo 66 mm
Diámetro máx. del tubo 13 mm
Peso neto 16,8 lb (7,6 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo
Promedio RCF 431.022 x g
RCF mín. 394.625 x g