Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical StepSaver™ 70V6
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
8 x 2 mL
8 x 5,1 mL
8 x 6 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Reduzca al mínimo la pérdida de muestras con la función de carga y descarga rápida del rotor vertical Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6.
- Rotor de titanio vertical
- Capacidad: Disponible en 6 ml, 2 ml y 5,1 ml Quick-Seal
- Velocidad/FCR máximas: 70 000 rpm/467 420 x g
- Factor K: 8,7
- Ángulo: 0°
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor vertical de titanio Stepsaver 70V6 |
| Material | Titanio |
| Tipo | Rotor vertical |
| Capacidad | 8 x 2 mL |
| RCF máx. | 467.420 x g |
| Vel. máx | 70.000 rpm |
| Radio (métrico) | 85,4 mm |
| Radio mín. (métrico) | 72,1 mm |
| Factor K | 8,7 |
| Longitud máx. del tubo | 66 mm |
| Mostrar más |