Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical StepSaver™ ™ 50V39
Código de producto. 12111720 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
8 x 13,5 mL
8 x 39 mL
RCF máx.:
228.706 x g
241.831 x g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad RCF máx. unitSize
12111720 8 x 39 mL 241.831 x g 1 PCS
12161720 8 x 13,5 mL 228.706 x g cada uno
2 options
Código de producto. 12111720
Marca: Thermo Scientific™ 79245
Ahorre tiempo y aumente la precisión de los resultados con el rotor vertical de titanio Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39.
Ahorre tiempo y aumente la precisión de los resultados con el rotor vertical de titanio Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39.
  • Rotor de titanio en ángulo vertical de 0°
  • Capacidad: Disponible en 39 ml y 13,5 ml
  • Velocidad/FCR máximas: 50 000 rpm/241 831 x g (39 ml), 228 706 x g (13,5 ml)
  • Factor K: 35,8 (39 ml), 22,6 (13,5 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor vertical de titanio Stepsaver 50V39
Material Titanio
Tipo Rotor vertical
Capacidad 8 x 39 mL
RCF máx. 241.831 x g
Vel. máx 50.000 rpm
Radio (métrico) 86,6 mm
Radio mín. (métrico) 60,8 mm
Factor K 35,8
Longitud máx. del tubo 93 mm
Diámetro máx. del tubo 16 mm
Peso neto 22,7 lb (10,3 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo
Promedio RCF 205.807 x g
RCF mín. 169.784 x g