Learn More
Sonics Materials™ Micropunta escalonada
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sonda de micropunta, 2 mm, de 0,1 ml a 5 ml
- Las micropuntas y las sondas intensifican y radian la energía ultrasónica en la muestra
- Las puntas de menor diámetro producen una mayor intensidad de la cavitación, pero la energía liberada está limitada a un campo más concentrado y estrecho
- Por el contrario, las puntas con un diámetro mayor producen menor intensidad, pero la energía se libera a lo largo de una mayor superficie
- Cuanto mayor sea el diámetro de la punta, mayor será el volumen que se puede procesar, pero con menor intensidad
Especificaciones
Especificaciones
| amplitud | 89 μm |
| Tipo de producto | Micropunta escalonada |
| Diámetro (métrico) | 2 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |