Learn More
Sonics Materials™ Micropunta escalonada
Código de producto. 10754793
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10754793 2 mm cada uno
10131492 6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10754793 Fornitore Sonics Materials™ N. del fornitore 6300423
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Micropuntas y sondas robustas y fiables que intensifican y radian energía ultrasónica en una muestra.
  • Sonda de micropunta, 2 mm, de 0,1 ml a 5 ml
  • Las micropuntas y las sondas intensifican y radian la energía ultrasónica en la muestra
  • Las puntas de menor diámetro producen una mayor intensidad de la cavitación, pero la energía liberada está limitada a un campo más concentrado y estrecho
    • Por el contrario, las puntas con un diámetro mayor producen menor intensidad, pero la energía se libera a lo largo de una mayor superficie
    • Cuanto mayor sea el diámetro de la punta, mayor será el volumen que se puede procesar, pero con menor intensidad
Specifica
amplitud 89 μm
Tipo de producto Micropunta escalonada
Diámetro (métrico) 2 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.