Learn More
Sonics Materials™ Micropunta escalonada
Descripción
- Sonda de micropunta, 2 mm, de 0,1 ml a 5 ml
- Las micropuntas y las sondas intensifican y radian la energía ultrasónica en la muestra
- Las puntas de menor diámetro producen una mayor intensidad de la cavitación, pero la energía liberada está limitada a un campo más concentrado y estrecho
- Por el contrario, las puntas con un diámetro mayor producen menor intensidad, pero la energía se libera a lo largo de una mayor superficie
- Cuanto mayor sea el diámetro de la punta, mayor será el volumen que se puede procesar, pero con menor intensidad
Especificaciones
Especificaciones
| amplitud | 75 μm |
| Tipo de producto | Dispensador digital |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |