missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEP Antibody (23E5) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30161413
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30161413 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30161413

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NB300202JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

STEP Monoclonal antibody specifically detects STEP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STEP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 23E5
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.1.3.48, FLJ14427, Neural-specific protein-tyrosine phosphatase, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 5 (striatum-enriched), protein-tyrosine phosphatase striatum-enriched, STEPPTPSTEP, Striatum-enriched protein-tyrosine phosphatase, tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide of rat STEP46 (amino acids 57-74: MCTPGCNEEGFGYLVSPR)
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Neurodegeneration, Neuroscience, Protein Phosphatase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84867
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.