Learn More
Gibco™ Suplemento neuronal StemPro™
Código de producto. 10309707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10309707 10 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10309707
Marca: Gibco™ A1050801
Suplemento neuronal StemPro™
Proliferación óptima de células progenitoras y células madre neuronales de escasa disponibilidad; las células proliferadas conservan su estado progenitor y la capacidad de diferenciarse en neuronas y células gliales. Sistema optimizado y listo para usar que acaba con la necesidad de contar con medios de detección mediante “prueba y error.”
Debido a su escasa disponibilidad, la expansión in vitro de las células madre neuronales humanas (NSC) y las células progenitoras gliales (GPC) ha sido un reto para los investigadores académicos y clínicos. Para hacer frente a este desafío, hemos desarrollado el suplemento neuronal StemPro™, un suplemento para medios sin suero, óptimo, práctico y rentable para la proliferación de células madre neuronales y progenitoras de mamíferos, como las NSC y las GPC humanas y de rata. También se puede utilizar, en combinación con el medio basal y los factores de crecimiento adecuados, para la expansión de algunas células progenitoras neuronales. Y, lo que es más importante, las células proliferadas conservan su estado progenitor y la capacidad de diferenciarse en neuronas y células gliales.
En los últimos años, ha habido un mayor interés científico por el estudio de las células progenitoras⁄madre neuronales debido a su importante papel en la neurogénesis. Los recientes avances también han señalado el uso potencial del uso de células progenitoras⁄madre neuronales como tratamientos eficaces para enfermedades neurodegenerativas, como las células progenitoras de neuronas dopaminérgicas para la enfermedad de Parkinson, las células oligoprogenitoras para la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la esclerosis múltiple (EM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz.
Tipo de célula Células madre neuronales
Clasificación Sin suero
Concentración 50 X
Tipo de cultivo Cultivo de células de mamífero
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento neural
Nivel de suero Sin suero
Esterilidad Estéril
Nivel de endotoxinas ≤ 50 EU/ml
Para utilizar con (aplicación) Investigación académica, investigación clínica
Línea de productos StemPro
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Fuente Sin suero
Probado para Endotoxinas, rendimiento, esterilidad, pH
Mostrar más Mostrar menos
Diseñado para aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares y de tejido ex vivo. PRECAUCIÓN: Cuando se utiliza como dispositivo médico, la ley federal restringe su venta a los médicos o por orden de estos.