Learn More
Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, and RS-250 Reaction Station Accessories
Código de producto. p-7193078
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabezal de reflujo
Manguito reductor
Tubo de ensayo de poco volumen (3 mL)
Tubos de ensayo de poco volumen (1 mL)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15487854 Manguito reductor cada uno
15447854 Tubos de ensayo de poco volumen (1 mL) cada uno
15487844 Tubo de ensayo de poco volumen (3 mL) cada uno
11806752 Cabezal de reflujo cada uno
4 options
Código de producto. 15487854
Marca: Cole-Parmer™ 3663086
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Keep your reaction station running smoothly with these parts and accessories.
  • Accesorios y piezas de repuesto
  • Garantice el correcto funcionamiento de las estaciones de reacción Integrity 10
  • Conjunto de células de repuesto
  • Manguitos reductores
  • Tubos de ensayo de poco volumen (1,3 ml)
  • Mangueras de suministro de refrigerante
Especificaciones
Tipo de producto Manguito reductor
Para utilizar con (aplicación) Tubos de ensayo de poco volumen (1 ml)
Para utilizar con (equipo) Estaciones de reacción Integrity 10