Learn More
Bochem™ Varilla de acero zincado
Descripción
- Con rosca M10
- Hay otros tamaños disponibles
- 12 D/O
- Acero cincado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero con zinc |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Diámetro de la varilla (métrico) | 12 mm |
| Incluye | Rosca M10 |
| Tipo de producto | Varilla de acero cincado |
| Tamaño de rosca | M10 |
| Para utilizar con (equipo) | Para bases de soporte M10 |
| Cantidad | 1 unidad |