Learn More
Brand™ Soporte para bolsa de alambre de acero
Código de producto. 10384401 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
10384401 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 10384401
Marca: Brand™ 759701
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado con alambre de acero con revestimiento de epoxi. El soporte para bolsa de alambre de acero BRAND™ incluye patas de goma para evitar el deslizamiento. Disponible con bolsas de polipropileno o de poliamida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con revestimiento de epoxi
Esterilizables en autoclave No
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Bolsas desechables
Incluye 50 bolsas de eliminación de poliamida
Material Cable de acero
Altura (métrico) 250mm
Diámetro (métrico) 12cm
Tipo de producto Soporte