Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Steel Tripod Plate
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero |
| Longitud (métrico) | 180 mm |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Tipo de producto | Tripod Plate |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Peso (métrico) | 1100 g |