Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradilla para tubos de ensayo de 96 posiciones Poxygrid™
Código de producto. 10099799 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos (16 a 20 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
10099799 Tubos (16 a 20 mm) cada uno
1 options
Código de producto. 10099799
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F187650001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para imitar el formato de 96 posiciones utilizado en las microplacas, las placas de pocillos profundos y otras herramientas configuradas para aplicaciones robóticas y de descubrimiento de fármacos
Ideal para imitar el formato de 96 posiciones utilizado en las microplacas, las placas de pocillos profundos y otras herramientas configuradas para aplicaciones robóticas y de descubrimiento de fármacos
  • El diseño de flujo permite cambios rápidos de temperatura de las muestras al transferirse entre el baño de hielo y el baño de agua caliente
  • Estructura de alambre rígido con acabado de epoxi azul
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (16 a 20 mm)
Material Acero
Posiciones 96
Para utilizar con (equipo) Para tubos de ensayo de 13 a 16 mm
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (L x An) 24,2 × 17 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,2 × 17 × 6,4 cm
Longitud (métrico) 24,2 cm
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Diámetro interior (métrico) 20 mm
Altura (métrico) 6,4 cm
matriz, red, conjunto 8 x 12
Anchura (métrico) 17 cm