Learn More
Bochem™ Bases de soporte de acero
Descripción
- Rosca M10
- 1 pie ajustable
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero |
| Altura (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 315 mm |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Tipo de producto | Base de soporte |
| Cantidad | 1 unidad |