Learn More
Bochem™ Bases de soporte de acero
Click to view available options
Longitud (métrico):
210 mm
250 mm
315 mm
Altura (métrico):
6 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Rosca M10
- 1 pie ajustable
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero |
| Altura (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 210 mm |
| Anchura (métrico) | 130 mm |
| Tipo de producto | Base de soporte |
| Cantidad | 1 unidad |