Learn More
Bochem™ Base de soporte de acero
Código de producto. p-8000047
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
180 mm
210 mm
300 mm
315 mm
Anchura (métrico):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Peso (métrico):
0,8 kg
1,3 kg
2,2 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Peso (métrico) unitSize
10199780 180 mm 100 mm 0,8 kg cada uno
10644711 210 mm 130 mm 1,3 kg cada uno
10038990 300 mm 150 mm 2,2 kg cada uno
10411203 315 mm 200 mm 3 kg cada uno
4 options
Código de producto. 10199780
Marca: Bochem™ 5030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada conforme a DIN 12892
  • Acero
  • Fabricado conforme a DIN 12892
  • Rosca M10
  • Un pie ajustable
  • Barnizado
Especificaciones
Material Acero
Altura (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 180 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Incluye Rosca M10
Tipo de producto Base de soporte
Tamaño de rosca M10
Color Verde
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 0,8 kg