Learn More
Bochem™ Base de soporte de acero
Descripción
- Acero
- Fabricado conforme a DIN 12892
- Rosca M10
- Un pie ajustable
- Barnizado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero |
| Altura (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 210 mm |
| Anchura (métrico) | 130 mm |
| Incluye | Rosca M10 |
| Tipo de producto | Base de soporte |
| Tamaño de rosca | M10 |
| Color | Verde |
| Cantidad | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 1,3 kg |