Learn More
Bochem™ Base de soporte de acero
Código de producto. 10411203
Click to view available options
Longitud (métrico):
180 mm
210 mm
300 mm
315 mm
Anchura (métrico):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Peso (métrico):
0,8 kg
1,3 kg
2,2 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10411203
Marca: Bochem™ 5034
Fabricada conforme a DIN 12892
  • Acero
  • Fabricado conforme a DIN 12892
  • Rosca M10
  • Un pie ajustable
  • Barnizado
Especificaciones
Material Acero
Altura (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 315 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Incluye Rosca M10
Tipo de producto Base de soporte
Tamaño de rosca M10
Color Verde
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 3 kg