Learn More
Bochem™ Varillas de acero
Código de producto. 10717171
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
1000 mm
1500 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10717171 1500 mm 1 PCS
10089020 1000 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10717171
Marca: Bochem™ 5165
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas con acero cincado
  • Para usar con bases de soporte
  • Rosca M10
  • Acero cincado
Especificaciones
Material Acero
Longitud (métrico) 1500 mm
Tipo de producto Varilla
Para utilizar con (aplicación) Para bases de soporte
Para utilizar con (equipo) Bases de soporte con rosca M10.
Cantidad 1 unidad