Learn More
Bochem™ Tenaza de apertura de acero
Código de producto. 10729451
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
8 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
10729451 8 mm cada uno
10346101 20 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10729451
Marca: Bochem™ 12965
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Made from 18/10 stainless steel. The Bochem Steel Opening Tong can open different sized caps.
  • Tenaza de apertura
  • Para tapones de aluminio
  • Fabricadas en acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Acero