Learn More
Brady™ Válvula esférica grande de acero: cierre
Descripción
- Sistemas de bloqueo de válvulas
- Sistemas de bloqueo de válvulas con palanca
- El diseño de una pieza, fácil de usar, hace de nuestros bloqueos de válvulas con volante estándar la herramienta ideal para bloquear sus válvulas con volante de un cuarto de vuelta en la posición OFF. Para uso con válvulas con volante de tamaños entre 31,75 mm y 76 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bloqueo de válvula esférica grande |
| Color | Rojo |
| Material | Acero |
| Certificaciones/conformidad | OSHA 1910.147 |
| Descripción | Bloqueo de válvula esférica grande Brady |
| Diámetro de la argolla (imperial) | 0.39 in. |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 10 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 16.51 x 155.45 x 98.04 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Lockout Tagout |
| Altura (imperial) | 3.86 in. |
| Mostrar más |