Learn More
asecos™ Nivel de almacenamiento acero galvanizado
Código de producto. 17836376 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Peso (métrico):
8 kg
11 kg
12 kg
14 kg
Fondo (métrico):
400,00 mm
600,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17836376
Marca: asecos™ 27877
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Nivel de almacenamiento adicional
  • incl. travesaños de refuerzo y pasadores de seguridad
Especificaciones
Material Acero
Tipo Storage Level
Longitud (imperial) 39.37 in.
Longitud (métrico) 1000.00 mm
Anchura (imperial) 39.37 in.
Anchura (métrico) 1000.00 mm
Altura (imperial) 0.79 in.
Altura (métrico) 20.00 mm
Fondo (imperial) 15.75 in.
Fondo (métrico) 400,00 mm
Peso (imperial) 17.64 lb.
Peso (métrico) 8 kg