Learn More
asecos™ Contenedores de seguridad para residuos plancha de acero recubrimiento lacado
Tienda Asecos ProductosDescripción
- plancha de acero recubrimiento lacado
- con techo oscilante
- capacidad: 73,00 litros
- Dimensiones A x F x H (mm): 400 x 400 x 680
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 73 L |
| Capacidad (imperial) | 19.3 gal. |
| Color | Gris |
| Altura (métrico) | 680.00 mm |
| Anchura (métrico) | 400.00 mm |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Anchura (imperial) | 15.75 in. |
| Altura (imperial) | 26.77 in. |
| Material | Metal |
| Tipo de producto | Replacement Trash Bin |