Learn More
Nabertherm™ Bandejas de recogida de acero
Código de producto. p-8009835 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 cm
19 cm
22 cm
Fondo (métrico):
13 cm
16 cm
23 cm
33 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Fondo (métrico) unitSize
11959755 22 cm 33 cm cada uno
11949755 22 cm 23 cm cada uno
11929755 15 cm 13 cm cada uno
11939755 19 cm 16 cm cada uno
4 options
Código de producto. 11959755
Marca: Nabertherm™ 691400149
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bandeja de recogida para proteger el horno y facilitar la carga.
  • TMAX: 1100 °C
  • Altura: 20 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Adecuado para hornos: L(T) 15, LV(T) 15, N 11
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Bandeja de recogida
Para utilizar con (aplicación) Hornos de mufla
Material Acero
Longitud (métrico) 22 cm
Anchura (métrico) 33 cm
Altura (métrico) 2 cm
Fondo (métrico) 33 cm