Description
Recipiente colector de acero
- Temperatura máx.: 1100 °CC
- Dimensiones: 310 × 490 × 20 mm
- Material: Acero (1.4828)
- para hornos: L(T) 40
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Horno de mufla L(T) 40 |
| Temperatura (métrico) | 1100 °C |
| Material | Acero |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 310 x 490 x 20 mm |
| Peso (métrico) | 2.1 kg |