Learn More
Brady™ Cadena de máxima seguridad
Código de producto. p-8005024
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
paquete de 2
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15693537 10 mm paquete de 2
11746925 10 mm 1 paquete
11736925 8 mm 1 paquete
15683537 8 mm paquete de 2
4 options
Código de producto. 15693537
Marca: Brady™ 805846
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Más seguro que los cables de acero.
  • Se suministra con una funda de tela que protegerá la pintura y el cromado de daños
Especificaciones
Tipo de producto Cadena
Alternate Part Number CHAIN SECURITY 10 MM 2 PK
Diámetro (métrico) 10 mm
Cantidad 2 paquete