Learn More
Bochem™ Vaso de precipitados de acero con reborde y boquilla
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 80 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Acero |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Incluye | Borde, boquilla |
| Tipo | Vaso de precipitados |