Learn More
asecos™ cubeto de acero lacada
Código de producto. p-200003746 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
17 kg
18 kg
22 kg
27 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17856366 17 kg cada uno
17896476 18 kg cada uno
17856566 22 kg cada uno
17806586 27 kg cada uno
4 options
Código de producto. 17856366
Marca: asecos™ 27873
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Nivel de almacenamiento adicional
  • incl. travesaños de refuerzo y pasadores de seguridad
Especificaciones
Color Azul
Material Acero
Tipo Basin Shelf
Longitud (imperial) 39.37 in.
Longitud (métrico) 1000.00 mm
Anchura (imperial) 39.37 in.
Anchura (métrico) 1000.00 mm
Altura (imperial) 2.56 in.
Altura (métrico) 65.00 mm
Fondo (imperial) 15.75 in.
Fondo (métrico) 400.00 mm
Peso (imperial) 37.48 lb.
Peso (métrico) 17 kg