Learn More
asecos™ cubeto de acero lacada
Código de producto. 17806586 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Peso (métrico):
17 kg
18 kg
22 kg
27 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17806586
Marca: asecos™ 27876
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Nivel de almacenamiento adicional
  • incl. travesaños de refuerzo y pasadores de seguridad
Especificaciones
Color Azul
Material Acero
Tipo Basin Shelf
Longitud (imperial) 51.18 in.
Longitud (métrico) 1300.00 mm
Anchura (imperial) 51.18 in.
Anchura (métrico) 1300.00 mm
Altura (imperial) 2.56 in.
Altura (métrico) 65.00 mm
Fondo (imperial) 23.62 in.
Fondo (métrico) 600.00 mm
Peso (imperial) 59.52 lb.
Peso (métrico) 27 kg