Learn More
Labconco™ Lavadoras de instrumental de vidrio SteamScrubber™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17152312 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Modelo:
Lavadora bajo encimera con ventana
Lavadora encastrada
Lavadora independiente
Lavadora independiente con ventana
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Requisitos eléctricos Modelo unitSize
17152312 Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Lavadora independiente cada uno
17112312 Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Lavadora encastrada cada uno
17122312 Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Lavadora encastrada cada uno
17132312 Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Lavadora bajo encimera con ventana cada uno
17142312 Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Lavadora bajo encimera con ventana cada uno
17162312 Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Lavadora independiente cada uno
17172312 Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Lavadora independiente con ventana cada uno
17182312 Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Lavadora independiente con ventana cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17152312 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 402001010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lavadoras de instrumental de vidrio versátiles y eficientes que pueden manejar una amplia gama de vasos de precipitados de boca ancha y de laboratorio de uso general.
Las lavadoras de instrumental de vidrio Labconco SteamScrubber™ están diseñadas para un lavado eficiente y uniforme de los utensilios de laboratorio de uso general, como los vasos de boca ancha. Se puede acceder al software CleanWorks OS a través de una interfaz de pantalla táctil a todo color y proporciona una supervisión intuitiva y clara de las cargas de lavado, lo que garantiza una limpieza repetible, eficaz y trazable.
Los modelos SteamScrubber alcanzan una temperatura máxima de lavado de 93 °C y secan rápidamente el instrumental de vidrio con el sistema de secado por inyección de husillo de aire forzado estándar con la tecnología de gestión de calor SpeedVent. Los modelos SteamScrubber incluyen rejillas estándar inferiores y superiores para acomodar una amplia variedad de rejillas e insertos, lo que hace que estas lavadoras sean extremadamente versátiles para todas las necesidades de lavado.
  • Pantalla táctil con software intuitivo CleanWorks OS
  • El diseño flexible permite el uso de gradillas estándar y de inyección de husillo
  • La temperatura máxima de lavado 93 °C elimina contaminantes resistentes
  • La bomba de lavado avanzada maximiza la circulación del agua hasta 424 litros/min
  • Secado de cámara de aire forzado estándar con tecnología SpeedVent
  • Cámara y gradillas duraderas de acero inoxidable tipo 304
  • Incluye gradillas estándar superiores e inferiores
Especificaciones
Descripción Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber
Pantalla Pantalla táctil a todo color
Material Acero inoxidable (304)
Tipo de producto Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio
Caudal Entrada de agua caliente de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrada de agua fría de 3,5 GPM (13,2 LPM)
Presión máxima 120 psi (entrada)
Presión mín. de agua purificada N/D, se puede suministrar desde fuentes presurizadas y no presurizadas
Volumen (imperial) Volumen de cámara de 0,19 m3 (6,73 ft.3)
Volumen (métrico) Volumen de cámara de 190,6 l
Ciclos de lavado 9 programas con ciclos totales de 1 a 9
Consumo de agua Tan bajo como 12,9 l
Modelo Lavadora independiente
Certificaciones/conformidad UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
Para utilizar con (aplicación) Ideales para colegios y universidades, organismos públicos, laboratorios farmacéuticos e industriales o cualquier instalación que utilice instrumental de vidrio reutilizable
Incluye Gradillas estándar superiores e inferiores
Inlet Water Temperature (English) Min. 120 °F
Inlet Water Temperature (English) Recommended 120 °F
Temperatura máx. del agua de entrada (imperial) 160 °F
Temperatura máx. del agua de entrada (métrico) 71 °C
Temperatura mín. del agua de entrada (métrico) 49 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 49 °C
Fondo (imperial) 27,8 in
Fondo (métrico) 70,6 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 70,6 x 61,7 x 81,8 a 91,9 cm (27,8 x 24,3 x 32,2 a 36,2 pulg.)
Altura (imperial) 32,2/36,2 pulg
Altura (métrico) Entre 81,8 y 91,9 cm
Anchura (imperial) 24,3 in
Anchura (métrico) 61,7 cm
Peso con embalaje (imperial) 230 lb
Peso con embalaje (métrico) 104,3 kg
Amperaje 11 A
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
Tensión 208/230 V
Frecuencia 50/60 Hz