Learn More
Esterilizador de vapor
Código de producto. 12643815
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
75 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12643815 75 L cada uno
1 options
Código de producto. 12643815
Marca: Raypa AES75
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) 73 cm
Capacidad (métrico) 75 L
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para esterilizar medios de cultivo, vidrio, líquidos, plástico, elementos metálicos, bolsas de residuos, etc.
Altura exterior (métrico) 109 cm
Modelo AES-75
Temperatura (métrico) De 100 °C a 139 °C
Requisitos eléctricos 230/400 V, 50/60 Hz, 3,2 kW
Incluye Puerto RS232, rejilla de protección
Frecuencia 50/60 Hz
Material Acero inoxidable
Peso neto (métrico) 115 kg
Presión de funcionamiento 2,5 bar
Tiempo de esterilización De 3 a 180 min.
Tensión 230/400 V
Vataje 3,2 W
Anchura exterior (métrico) 62 cm