Learn More
Keystone Cleanroom Products Puntos del indicador de vapor
Tienda Keystone Cleanroom Products ProductosDescripción
- Diseñado para su uso en autoclaves de vapor que funcionan a 121 °C/1 bar o 134 °C/2 bar
- El cambio de color de los indicadores del proceso de esterilización depende de la dosis
- Esterilización de productos sanitarios 11140-1:2009: indicadores químicos - Parte 1: Requisitos generales
- Los indicadores del proceso de esterilización no son dosímetros
- El cambio de color de los indicadores del proceso de esterilización indica exposición al proceso
- El proceso en sí necesita ser validado para asegurar la esterilidad de los productos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Rosa |
| Desechables | Sí |
| Material | Papel, plástico |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 121 °C (< 250 °F) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | <125°C |
| Mostrar más |