Learn More
STBD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16839183 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16839183 20 μL 20 microlitros
16829183 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16839183
Marca: Proteintech 118421AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
May have the capability to bind to carbohydrates.
Especificaciones
Antígeno STBD1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.15 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica STBD1
N.º de referencia del gen O95210, Q8C7E7
Alias de gen Genethonin 1, GENEX3414, GENX 3414, starch binding domain 1, STBD1
Símbolos de los genes Stbd1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno STBD1 Fusion Protein Ag2481
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 52331, 8987
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG