Learn More
Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Código de producto. p-7225751
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Repetición vertical (métrico):
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
Anchura (métrico):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
13,8 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Etiquetas por fila:
1
2
3
4
5
7
12
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
Código de producto. Altura (métrico) Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) Etiquetas por fila unitSize
11553664 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm 5 1 rollo
11578434 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm 1 1 rollo
11533664 5,1 mm 7,6 mm 16,5 mm 4 1 rollo
11598434 5,1 mm 7,6 mm 16,5 mm 1 1 rollo
11563654 6,4 mm 8,9 mm 19,1 mm 4 1 rollo
11518444 6,4 mm 8,9 mm 19,1 mm 1 1 rollo
11523674 6,4 mm 8,9 mm 22,9 mm 1 1 rollo
11593664 6,4 mm 8,9 mm 22,9 mm 3 1 rollo
11513674 6,4 mm 8,9 mm 31,8 mm 1 1 rollo
11583654 6,4 mm 8,9 mm 38,1 mm 2 1 rollo
11548444 6,4 mm 8,9 mm 38,1 mm 1 1 rollo
11533674 6,4 mm 8,9 mm 50,8 mm 1 1 rollo
11523664 6,4 mm 9,5 mm 13,8 mm 2 1 rollo
11503674 6,4 mm 9,5 mm 50,8 mm 1 1 rollo
11583664 6,4 mm 8,9 mm 6,4 mm 7 1 rollo
11503664 6,4 mm 9,5 mm 6,4 mm 12 1 rollo
11543664 7 mm 9,5 mm 12,7 mm 4 1 rollo
11573664 9,5 mm 12,1 mm 17,8 mm 4 1 rollo
11573654 9,5 mm 12,1 mm 25,4 mm 3 1 rollo
11528444 9,5 mm 12,1 mm 25,4 mm 1 1 rollo
11563664 9,5 mm 12,1 mm 9,5 mm 7 1 rollo
11513664 11,1 mm 13,6 mm 12,7 mm 5 1 rollo
11593654 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm 3 1 rollo
11538444 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm 1 1 paquete
11588434 12,7 mm 15,2 mm 12,7 mm 1 1 paquete
25 options
Código de producto. 11553664
Marca: Brady™ 029909
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Printable, static dissipative polyester labels for Thermal Transfer Printers.
  • Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
  • Ideal for Circuit Board Labeling
  • For smooth surfaces
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad UL Recognized, CSA Accepted, Meets surface resistivity values in the recommended range for dissipative ESD packaging materials as defined by ANSI/ESD S541-2008 (between 10 and 10 ohms), Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color White
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Static-dissipative Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification
Para utilizar con (equipo) Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm
Repetición horizontal (métrico) 15.9 mm
Etiquetas por fila 5
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
Modelo THT-36-473-10
N.° por paquete 10000 Label(s) / Roll
Cantidad 10.000 etiquetas
Forma Rectángulo
Tamaño 12.70 mm (W) x 5.08 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to 356°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0.0034 in.
Grosor (métrico) 0.09 mm
Repetición vertical (métrico) 7,6 mm
Dimensions (LxW) 12.70 mm (W) x 5.08 mm (H)
Longitud (imperial) 0.2 in.
Anchura (imperial) 0.5 in.
Anchura (métrico) 12,7 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 12.70 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 12.7 mm
Altura (imperial) 0.2 in.
Altura (métrico) 5,1 mm
Altura del área de impresión (métrico) 5.1 mm
Alternate Part Number THT-36-473-10