Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Código de producto. 11593664
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Repetición vertical (métrico):
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
Anchura (métrico):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
13,8 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Etiquetas por fila:
1
2
3
4
5
7
12
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
| Código de producto. | Altura (métrico) | Repetición vertical (métrico) | Anchura (métrico) | Etiquetas por fila | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11593664 | 6,4 mm | 8,9 mm | 22,9 mm | 3 | 1 rollo |
| 11553664 | 5,1 mm | 7,6 mm | 12,7 mm | 5 | 1 rollo |
| 11578434 | 5,1 mm | 7,6 mm | 12,7 mm | 1 | 1 rollo |
| 11533664 | 5,1 mm | 7,6 mm | 16,5 mm | 4 | 1 rollo |
| 11598434 | 5,1 mm | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 | 1 rollo |
| 11563654 | 6,4 mm | 8,9 mm | 19,1 mm | 4 | 1 rollo |
| 11518444 | 6,4 mm | 8,9 mm | 19,1 mm | 1 | 1 rollo |
| 11523674 | 6,4 mm | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 | 1 rollo |
| 11513674 | 6,4 mm | 8,9 mm | 31,8 mm | 1 | 1 rollo |
| 11583654 | 6,4 mm | 8,9 mm | 38,1 mm | 2 | 1 rollo |
| 11548444 | 6,4 mm | 8,9 mm | 38,1 mm | 1 | 1 rollo |
| 11533674 | 6,4 mm | 8,9 mm | 50,8 mm | 1 | 1 rollo |
| 11523664 | 6,4 mm | 9,5 mm | 13,8 mm | 2 | 1 rollo |
| 11503674 | 6,4 mm | 9,5 mm | 50,8 mm | 1 | 1 rollo |
| 11583664 | 6,4 mm | 8,9 mm | 6,4 mm | 7 | 1 rollo |
| 11503664 | 6,4 mm | 9,5 mm | 6,4 mm | 12 | 1 rollo |
| 11543664 | 7 mm | 9,5 mm | 12,7 mm | 4 | 1 rollo |
| 11573664 | 9,5 mm | 12,1 mm | 17,8 mm | 4 | 1 rollo |
| 11573654 | 9,5 mm | 12,1 mm | 25,4 mm | 3 | 1 rollo |
| 11528444 | 9,5 mm | 12,1 mm | 25,4 mm | 1 | 1 rollo |
| 11563664 | 9,5 mm | 12,1 mm | 9,5 mm | 7 | 1 rollo |
| 11513664 | 11,1 mm | 13,6 mm | 12,7 mm | 5 | 1 rollo |
| 11593654 | 12,7 mm | 15,2 mm | 25,4 mm | 3 | 1 rollo |
| 11538444 | 12,7 mm | 15,2 mm | 25,4 mm | 1 | 1 paquete |
| 11588434 | 12,7 mm | 15,2 mm | 12,7 mm | 1 | 1 paquete |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11593664
Marca: Brady™ 029913
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
- Ideal for Circuit Board Labeling
- For smooth surfaces
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | UL Recognized, CSA Accepted, Meets surface resistivity values in the recommended range for dissipative ESD packaging materials as defined by ANSI/ESD S541-2008 (between 10 and 10 ohms), Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrylic, Permanent, Static-dissipative |
| Recubrimiento | None |
| Color | White |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Die-cut |
| Material | Static-dissipative Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm |
| Repetición horizontal (métrico) | 28.6 mm |
| Etiquetas por fila | 3 |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40°C |
| Modelo | THT-2-473-10 |
| N.° por paquete | 10000 Label(s) / Roll |
| Cantidad | 10.000 etiquetas |
| Forma | Rectángulo |
| Tamaño | 22.86 mm (W) x 6.35 mm (H) |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to 356°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +120 °C |
| Grosor (imperial) | 0.0034 in. |
| Grosor (métrico) | 0.09 mm |
| Repetición vertical (métrico) | 8,9 mm |
| Dimensions (LxW) | 22.86 mm (W) x 6.35 mm (H) |
| Longitud (imperial) | 0.25 in. |
| Anchura (imperial) | 0.9 in. |
| Anchura (métrico) | 22,9 mm |
| Anchura del área imprimible (imperial) | 22.86 mm |
| Anchura del área de impresión (métrico) | 22.9 mm |
| Altura (imperial) | 0.25 in. |
| Altura (métrico) | 6,4 mm |
| Altura del área de impresión (métrico) | 6.4 mm |
| Alternate Part Number | THT-2-473-10 |
| Mostrar más Mostrar menos |